Learn More
4-Bromophthalimid,≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491199 25 g 25 Gramm
15471199 1 g 1 Gramm
15481199 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64136.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6941-75-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
It is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in N,N-DMF, nahezu transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6941-75-9
Summenformel C8H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 226.029
MDL-Nummer MFCD00466049
InChI-Schlüssel GNYICZVGHULCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalimide, 5-bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-isoindole-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 4-bromo phthalimide, 5-bromo-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-bromo, 5-bromo-2h-isoindole-1,3-dione, 5-bromophthalimide, acmc-209o8b
PubChem CID 236018
IUPAC-Name 5-Bromisoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophthalimide
Schmelzpunkt 230°C to 235°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 131235
Löslichkeitsinformationen Soluble in N,N-DMF almost transparency.
Formelmasse 226.03
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest