Learn More
4'-Brompropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30335164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335164 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68724510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromopropiophenone
CAS 10342-83-3
Summenformel C9H9BrO
Menge 10 g
Synonym 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone, 4'-Bromopropiophenone, 1-(4-Bromophenyl)propanone, 4-Bromophenyl Ethyl Ketone, 4-Ethylcarbonyl-1-bromobenzene, Ethyl 4-Bromophenyl Ketone, NSC 83574, p-Bromopropiophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 213.07
Formelmasse 211.9837