Learn More
4-Brompyren, TRC
Artikelnummer. 30347382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347382 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68709510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyrene
CAS 1732-26-9
Summenformel C16H9Br
Menge 10 mg
Synonym Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene
InChI-Formel InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
SMILES Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC-Name 4-Brompyren
Molekulargewicht (g/mol) 281.15
Formelmasse 279.9888