Learn More
4-Bromsalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481018 5 g 5 Gramm
15491018 250 mg 250 Milligramm
15471018 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54850.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22532-62-3 | C7H5BrO2 | 201.019 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Starke Basen und Oxidationsmittel sind zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22532-62-3
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.019
MDL-Nummer MFCD06252606
InChI-Schlüssel HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromosalicylaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy, 4-bromo-2-hydroxybenzaldheyde, 4-bromosalicyladehyde, pubchem16944, acmc-1cq5t, intermediates-zcf02605, 4-bromo-2-hydroxybenaldehyde
PubChem CID 4066019
IUPAC-Name 4-Brom-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 97%