Learn More
(4-Bromthien-3-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10603625 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10767095 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603625 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54209CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 70260-05-8
Summenformel C5H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 193.06
MDL-Nummer MFCD01859831
InChI-Schlüssel MPKBPMYJCDNVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-yl methanol, 4-bromothien-3-yl methanol, 4-bromo-3-thiophenemethanol, 3-thiophenemethanol,4-bromo, 4-bromothiophen-3-yl ;methanol, 4-bromo-3-thienyl methan-1-ol, 3-bromo-4-hydroxymethyl thiophene
PubChem CID 818863
IUPAC-Name (4-Bromthiophen-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CSC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromothien-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.06
Reinheit (%) 97%