Learn More
4-Bromthiophen-2-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490893 100 g 100 Gramm
11470893 5 g 5 Gramm
11480893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13304.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18791-75-8 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18791-75-8
Summenformel C5H3BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.04
MDL-Nummer MFCD00005431
InChI-Schlüssel PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
IUPAC-Name 4-Bromthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 114°C to 115°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 191.05
Reinheit (%) 96%