Learn More
4-Bromotriphenylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040537
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15416798 5 g 5 Gramm
15426798 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15416798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60328.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36809-26-4 | C18H14BrN | 324.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36809-26-4
Summenformel C18H14BrN
Molekulargewicht (g/mol) 324.221
MDL-Nummer MFCD01851266
InChI-Schlüssel SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotriphenylamine, 4-bromo-phenyl-diphenyl-amine, 4-bromophenyl diphenylamine, 4-bromo triphenylamine, benzenamine, 4-bromo-n,n-diphenyl, n,n-diphenyl-4-bromoaniline, rarechem fh 1g 0a02, n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, 4-diphenylamino-1-bromobenzene
PubChem CID 642838
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-diphenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromotriphenylamine
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 5 g
Formelmasse 324.21
Reinheit (%) 99%