Learn More
4'-Bromvalerophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Bromovalerophenone |
| CAS | 7295-44-5 |
| Summenformel | C11H13BrO |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC |
| IUPAC-Name | 1-(4-Bromphenyl)pentan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.12 |
| Formelmasse | 240.01 |