Learn More
4-Butoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10124750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10124750 10 g Glasflasche 10 Gramm
10608824 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218370100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5736-88-9
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00003389
InChI-Schlüssel XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
IUPAC-Name 4-Butoxybenzaldehyd
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butoxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Rot bis gelb
Siedepunkt 148°C to 149°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5390 to 1.541
Menge 10 g
Beilstein 08, II, 67
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke