Learn More
4-Butoxybenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10640856 25 g 25 Gramm
10601123 1 g 1 Gramm
10364962 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640856 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00441EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1138-56-3
Summenformel C10H13ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 248.721
MDL-Nummer MFCD00052344
InChI-Schlüssel HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC-Name 4-n-Butoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Menge 25 g
Formelmasse 248.73
Reinheit (%) 97%