Learn More
4-Butyl-1,2-dihydroxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30340074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340074 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB902665100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene
CAS 2525-05-5
Summenformel C10H14O2
Menge 100 mg
Synonym Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
SMILES CCCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-Butylbenzol-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994