Learn More
4-Butyl-1,2-dihydroxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene |
| CAS | 2525-05-5 |
| Summenformel | C10H14O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Butylbenzol-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.22 |
| Formelmasse | 166.0994 |