Learn More
4-Butyl-1,2-dihydroxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30345383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345383 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB90266510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene
CAS 2525-05-5
Summenformel C10H14O2
Menge 10 mg
Synonym Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
SMILES CCCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-Butylbenzol-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994