Learn More
4-Butyl-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30331744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331744 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30331744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6932902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butyl-2-methylaniline
CAS 72072-16-3
Summenformel C11H17N
Menge 2.5 g
Synonym 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3
SMILES CCCCc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC-Name 4-Butyl-2-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 163.26
Formelmasse 163.1361