Learn More
4-Butylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10261410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10261410
Marke: Thermo Scientific Acros 150650250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-13-2 | C10H15N | 149.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-13-2
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
InChI-Schlüssel OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
PubChem CID 7694
IUPAC-Name 4-Butylanilin
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butylaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 134.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3C6H4NH2
Brechungsindex 1.535
Menge 25 g
Beilstein 12,I,503
Relative Dichte 0.945
Formelmasse 149.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Butylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.