Learn More
4-Butylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10447222 10 g 10 Gramm
10294974 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10447222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10243EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54997-92-1
Summenformel C10H13ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.72
MDL-Nummer MFCD00173908
InChI-Schlüssel OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Menge 10 g
IUPAC-Name 4-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 97%