Learn More
4-Butylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30333615
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333615 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8092855G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butylbenzoic Acid
CAS 20651-71-2
Summenformel C11H14O2
Menge 5 g
Synonym p-Butylbenzoic Acid, 4-n-Butylbenzoic Acid, p-n-Butylbenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-butylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.0994