Learn More
4-Carbethoxyimidazol, TRC
Artikelnummer. 30363045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363045 5 g 5 Gramm
30359050 1 g -
30362995 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363045 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1761105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23785-21-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)imidazole, C 751, C 751 (pharmaceutical), Ethyl 1H-Imidazole-4-carboxylate, Ethyl 4-imidazolecarboxylate, NSC 191283
IUPAC-Name Ethyl 1H-Imidazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)c1c[nH]cn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carbethoxyimidazole
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formelmasse 140.0586