Learn More
4-Carboxy-3-fluorbenzenborsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430038
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430038 1 g 1 Gramm
15440038 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53285.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120153-08-4 | C7H6BFO4 | 183.929 g/mol
4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid is used as intermediates. Also used in the coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Carboxy-3-Fluorobenzenboronsäure wird als Zwischenprodukte verwendet. Wird auch bei der Kupplungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120153-08-4
Summenformel C7H6BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.929
MDL-Nummer MFCD01114671
InChI-Schlüssel CZDWJVSOQOMYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxy-3-fluorophenylboronic acid, 4-carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-carboxy-3-fluorophenyl boronic acid, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxyphenylboronic acid, pubchem5148, acmc-209a6f, benzoic acid,4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2763201
IUPAC-Name 4-borono-2-Fluorbenzoesäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 236°C to 240°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 183.93
Reinheit (%) 98%