Learn More
4-Carboxy-9-acridanon (Technische Klasse), TRC
Artikelnummer. 30352606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352606 2.5 g 2.50 Gramm
30349006 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1777782.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24782-64-7
Summenformel C14H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 239.23
Synonym 9,10-Dihydro-9-oxo-4-acridinecarboxylic Acid, 4-Carboxyacridone, 9(10H)-Acridone-4-carboxylic Acid, Acridone-4-carboxylic Acid, 9-oxo-4-acridancarboxylic Acid
IUPAC-Name 9-oxo-10H-acridin-4-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Nc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade)
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Formelmasse 239.0582