Learn More
4-Carboxy-9-fluorenon, TRC
Artikelnummer. 30416805
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416805 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO870133100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxy-9-fluorenone
CAS 6223-83-2
Summenformel C14H8O3
Menge 100 mg
Synonym Fluorenone-4-carboxylic Acid, Fluorenone-5-carboxylic Acid, NSC 27908, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic Acid, 9-Fluorenone-4-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3c12
IUPAC-Name 9-Oxofluoren-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0473