Learn More
4-Carboxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420017 25 g 25 Gramm
11314769 1 g 1 Gramm
11410017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20954.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14047-29-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
MDL-Nummer MFCD00151801
InChI-Schlüssel SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
IUPAC-Name 4-Borbenzoesäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3031088
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 97%