missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™

Artikelnummer. 11986131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11986131 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11986131 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445350010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
CAS 90111-58-3
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H9BO4
Menge 1 g
Synonym 2-4-boronophenyl acetic acid, 4-carboxymethylphenylboronic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid, benzeneacetic acid, 4-borono, 4-boronobenzeneacetic acid, 4-boronophenylacetic acid, 4-carboxymethyl-phenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl phenyl acetic acid, 4-acetic acid-benzeneboronic acid, 4-carboxymethyl benzeneboronic acid
InChI-Schlüssel NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
PubChem CID 21878961
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.