Learn More
4-Carboxymethylphenylboronic acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Carboxymethylphenylboronic acid |
| CAS | 90111-58-3 |
| Summenformel | C8H9BO4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,12-13H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OB(O)c1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-boronophenyl)acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.97 |
| Formelmasse | 180.0594 |