Learn More
Integra Biosciences™ 4-Kanal-Edelstahl-Absaugadapter VacuSafe, 40 mm lang
Artikelnummer. 10563642
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
4-Kanal-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10563642 4-Kanal-Adapter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10563642 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 155524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 €
    95.80 € / 1 Stück
    Sparen 20.20 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das VACUBOY Handoperator-Set besteht aus: VACUBOY Handoperator, Ständer, Adapter aus Gummi für Pasteurpipetten, 1-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 8-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff für Einwegspitzen, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen, 8-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen. Geeignet für das VACUSAFE Aspirationssystem. Umfassendes Angebot an Zubehör verfügbar. Restbeträge an Flüssigkeiten können zuverlässig, präzise und auf praktische Weise abgegeben werden:
  • Präzise dosiertes Volumen
  • Keine Verluste von Tropfen
  • Keine Gefahr einer Kontaminierung
  • Ermüdungsfreie Tätigkeit
  • Energiesparsam: der manuell betätigte Operator – das Herzstück des Systems – kann als 1- oder 8-Kanal-Aspirator genutzt werden
  • Alle Bauteile mit Flüssigkeitskontakt sind autoklavierbar
Spezifikation
Enthält Spitzen aus Edelstahl
Länge (metrisch) Spitze 40 mm
Typ 4-Kanal-Adapter