Learn More
4-Chlor-1,2-benzoldiamin, TRC
Artikelnummer. 30355829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30355829 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58827550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-o-phenylenediamine
CAS 95-83-0
Summenformel C6 H7 Cl N2
Menge 50 g
Synonym o-Phenylenediamine, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloroaniline, 2-Amino-4-chlorobenzenamine, 2-Amino-5-chloroaniline, 3,4-Diamino-1-chlorobenzene, 3,4-Diaminochlorobenzene, 3-Chloro-1,6-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-2-aminoaniline, 4-Chloro-o-phenylenediamine, 4-Chlorobenzen-1,2-diamine, 4-Chlorophenyldiamine, 4-Chlorophenylenediamine, 5-Chloro-1,2-phenylenediamine, 5-Chlorobenzene-1,2-diamine, C.I. 76015, NSC 6157, Ursol Olive 6G, p-Chloro-o-phenylenediamine, 1,2-Benzenediamine, 4-chloro-
InChI-Formel InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1N
IUPAC-Name 4-chlorbenzol-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 142.59
Formelmasse 142.0298