Learn More
4-Chlor-1,2-dihydrophthalazin-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 180.59 |
| Reinheit (%) | 97% |