Learn More
4-Chlor-1,8-Naphthalanhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387465
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387465 100 g 100 Gramm
11377465 25 g 25 Gramm
11397465 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05508.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride is used in dyes and pigments. It is also used in agrochemical, pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-1,8-Naphthalanhydrid wird in Farbstoffen und Pigmenten verwendet. Wird auch in agrochemischen, pharmazeutischen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Von Feuchtigkeit fernhalten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser, starken Basen, starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4053-08-1
Summenformel C12H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.62
MDL-Nummer MFCD00006928
InChI-Schlüssel UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Schmelzpunkt 208°C to 214°C
Menge 100 g
Beilstein 178072
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
SMILES C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
PubChem CID 77672
Formelmasse 232.63
Reinheit (%) 94%