Learn More
4-Chlor-1-butanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386766
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04042.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-1-Butanol wird als interner Standard bei der Analyse genotoxischer Verunreinigungen in pharmazeutischen Wirkstoffen mit GC-MS-Technik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform und Dimethylsufoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-51-8
Summenformel C4H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 108.57
MDL-Nummer MFCD00002967
InChI-Schlüssel HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC-Name 4-Chlorbutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-butanol
Dichte 1.089
Siedepunkt 50°C to 52°C (1 mmHg)
Flammpunkt 36°C (97°F)
Strukturformel Cl(CH2)4OH
Brechungsindex 1.457
Menge 50 g
Beilstein 1731408
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formelmasse 108.57
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-1-butanol