Learn More
4-Chlor-1-Buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15562383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15562383 5 g 5 Gramm
15552383 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15562383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460160050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 927-73-1 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-73-1
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
InChI-Schlüssel WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
PubChem CID 13565
IUPAC-Name 4-Chlorbut-1-en
SMILES C=CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-butene
Dichte 0.9210g/mL
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.921
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke