Learn More
4-Chlor-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]chinolin, Mikromol™
Artikelnummer. 30457614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457614 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051549 25 mg 25 Milligramm
30050759 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457614 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1158.0400254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Chlor-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]chinolin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
CAS 99010-64-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H14 Cl N3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C
InChI-Formel InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]chinolin
Molekulargewicht (g/mol) 259.73
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 259,0876 g/mol