Learn More
4-Chlor-1-naphthalincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30357738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357738 1 g 1 Gramm
30352021 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3709401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Summenformel C11 H7 Cl O2
Menge 1 g
Synonym 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC-Name 4-Chlornaphthalin-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.63
Formelmasse 206.0135