Learn More
4-Chlor-2-(4-morpholinyl)-chinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054991
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15420169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63458.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39216-67-6 | C12H12ClN3O | 249.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39216-67-6
Summenformel C12H12ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 249.70
MDL-Nummer MFCD07758764
InChI-Schlüssel UWAUCVLFWGAOGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-morpholinoquinazoline, 4-chloro-2-morpholin-4-yl quinazoline, 4-4-chloroquinazolin-2-yl morpholine, 4-chloro-2-4-morpholinyl quinazoline
PubChem CID 12286589
IUPAC-Name 4-(4-Chlorchinazolin-2-yl)Morpholin
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC(=N1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(4-morpholinyl)quinazoline
Menge 250 mg
Formelmasse 249.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest