Learn More
4-Chlor-2,5-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11301939
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11301939
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26018.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20782-94-9
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD08445705
InChI-Schlüssel POEANWWEPFQEEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,5-xylidine, 4-chloro-2,5-dimethylphenylamine, 4-chloro-2,5-dimethyl-phenylamine, acmc-20amm1, 4-chloranyl-2,5-dimethyl-aniline, benzenamine,4-chloro-2,5-dimethyl, 4-chloro-2,5-dimethyl-anilin
PubChem CID 12338307
IUPAC-Name 4-Chlor-2,5-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 98%