Learn More
4'-Chlor-2',6'-Difluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425467
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15425467 1 g 1 Gramm
15435467 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15425467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32711.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017777-45-5
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD09832259
InChI-Schlüssel VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
PubChem CID 46737501
IUPAC-Name 1-(4-Chlor-2,6-Difluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Brechungsindex 1.5055
Menge 1 g
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 97%