Learn More
4-Chlor-2,6-difluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411430
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411430 5 g 5 Gramm
11401430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26446.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518357-43-2
Summenformel C7H6ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 177.579
MDL-Nummer MFCD06660350
InChI-Schlüssel YBILGZZEXORCAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-difluorobenzylamine, 4-chloro-2,6-difluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorobenzylamine, 4-chloro-2,6-difluorophenyl methylamine, 4-chloro-2,6-difluoro-phenyl methanamine, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl methanamine
PubChem CID 17750831
IUPAC-Name (4-chlor-2,6-difluorphenyl)methanamin
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)CN)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Brechungsindex 1.5145
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 177.58
Reinheit (%) 97%