Learn More
4-Chlor-2,6-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026159
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11439477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21996.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24596-18-7 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
4-chloro-2,6-dimethylaniline was chosen as a substrate of medium in palladium-catalyzed cyanations of aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-chloro-2,6-dimethylaniline was chosen as a substrate of medium in palladium-catalyzed cyanations of aryl chlorides.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24596-18-7
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD01076576
InChI-Schlüssel JCLZLZKUISPXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, 4-chloro-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-dimethyl-4-chloroaniline, intermediates-zcf02661, acmc-20a53k, 4-chlor-2,6-dimethylanilin, pharmabridge p-1739, 4-chloro-2,6-dimethyl-aniline, 4-chloro-2,6-xylidine, 4-chloro-2,6-dimethylphenylamine
PubChem CID 5073362
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
Schmelzpunkt 45°C to 50°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2,6-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-2,6-dimethylaniline