Learn More
4-Chlor-2,6-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30363709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30363709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99463610MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Summenformel C8 H9 Cl O
Menge 10 mg
Synonym 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Formelmasse 156.0342