Learn More
4-Chlor-2,6-dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480938 5 g 5 Gramm
15490938 250 mg 250 Milligramm
15470938 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54735.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4472-45-1 | Molecular Formula: C6H7ClN2 | Molecular Weight: 142.586 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-45-1
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.586
MDL-Nummer MFCD00234197
InChI-Schlüssel GSXFOGXQLRLSKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3154199
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethylpyrimidin
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Menge 5 g
Synonym 4-chloro-2,6-dimethyl-pyrimidine, 2,4-dimethyl-6-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethyl-pyrimidine, 2,6-dimethyl-4-chloro-pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-pyrimidine
Formelmasse 142.03
Reinheit (%) 97%