Learn More
4-Chlor-2-fluoronitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15505916 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15505916 25 g 25 Gramm
15595906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505916 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455930250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 700-37-8
Summenformel C6H3ClFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.54
MDL-Nummer MFCD00042211
InChI-Schlüssel PTCPUGKKWNMITF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-chloronitrobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-nitrobenzene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro-benzene, 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzol, pubchem1051, acmc-1bl8e, 4-chloro2-fluoronitrobenzene, ksc380m1b
PubChem CID 69691
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Fluor-1-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
Schmelzpunkt 48.0°C to 50.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 175.55
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke