Learn More
4'-Chlor-2'-Hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392379 10 g 10 Gramm
11302389 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27309.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6921-66-0
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00238557
InChI-Schlüssel QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1051513
IUPAC-Name 1-(4-Chlor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Menge 10 g
Synonym 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%