Learn More
4-Chlor-2-methyl-7-(trifluormethyl)-chinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470010 250 mg 250 Milligramm
11480010 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50555.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18529-09-4
Summenformel C11H7ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 245.63
MDL-Nummer MFCD00272334
InChI-Schlüssel KQXIMYKBHAMAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-7-trifluoromethylquinaldine, 4-chloro-7-trifluoromethyl quinaldine, quinoline,4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl, acmc-20amlr, 4-chloro-7-trifluoromethyl-2-methylquinoline, 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl-quinoline, 2-methyl-4-chloro-7-trifluoromethyl quinoline, quinoline, 4-chloro-2-methyl-7-trifluoromethyl
PubChem CID 4736805
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methyl-7-(Trifluormethyl)Chinolin
SMILES CC1=CC(Cl)=C2C=CC(=CC2=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Menge 250 mg
Formelmasse 245.63
Reinheit (%) 97%