Learn More
4-Chlor-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30351085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30351085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3498005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylaniline (4-Chloro-o-toluidine)
CAS 95-69-2
Summenformel C7 H8 Cl N
Menge 5 g
Synonym o-Toluidine, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-2-methylbenzenamine, (4-Chloro-2-methylphenyl)amine, 2-Amino-5-chlorotoluene, 2-Methyl-4-chloroaniline, 2-Methyl-4-chlorobenzenamine, 3-Chloro-6-aminotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 4-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotoluene, Daito Red Base TR, Fast Red 5CT Base, Fast Red Base TR, Fast Red TR Base, Fast Red TR-T Base, Fast Red TRO Base, Kako Red TR Base, Mitsui Red TR Base, NSC 4979, Red Base NTR, Red TR Base, Sanyo Fast Red TR Base, p-Chloro-o-toluidine
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1cc(Cl)ccc1N
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
Formelmasse 141.0345