Learn More
(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)acetic Acid, CDN
Artikelnummer. 30314452
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314452
Marke: CDN CDND53200.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MCPA D3
CAS 352431-14-2
Summenformel C9 2H3 H6 Cl O3
Menge 0.01 g
Synonym Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), MCPA-d3, MCPA D3 (phenyl D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4 H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(OCC(=O)O)c(C)c([2 H])c1Cl
IUPAC-Name 2-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 203.64
Formelmasse 203.0429 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity