Learn More
4-Chlor-2-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411139 5 g 5 Gramm
15401139 1 g 1 Gramm
15421139 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64093.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3678-63-5 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3678-63-5
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.571
MDL-Nummer MFCD00038833
InChI-Schlüssel DAOZBJCTEPJGES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-picoline, 2-methyl-4-chloropyridine, 4-chloro-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-methyl, p-chloropicoline, 4-chloropicoline, 4-chloro-2-picolin, acmc-20amln, pubchem2071
PubChem CID 581392
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylpyridin
SMILES CC1=NC=CC(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylpyridine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.15 g/mL
Siedepunkt 54°C to 56°C (15 mmHg)(literature)
Brechungsindex 1.5205
Menge 5 g
Beilstein 107196
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit