Learn More
4-Chlor-2-Methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022295
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467227 1 g 1 Gramm
11477227 5 g 5 Gramm
11487227 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11467227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15002.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloroquinaldin wird bei der Herstellung von 4-Phenyl-hydrazinoquinaldin verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4295-06-1
MDL-Nummer MFCD00006757
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylquinoline
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.881
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C10H8ClN
Brechungsindex 1.622
Menge 1 g
Beilstein 3522
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylchinolin
Molekulargewicht (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 97%