Learn More
4-Chlor-2-(methylthio)-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497014 250 g 250 Gramm
11477014 10 g 10 Gramm
11487014 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21481.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Baustein, der bei der Synthese in der medizinischen Chemie verwendet wird. 4-Chlor-2-methylthiopyrimidin wird bei der Gesamtsynthese der marinen Alkaloidvariolin B1- und 2-Hydroxy-4-pyrimidincarbonsäuren verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 2,4-dissubstituierten Pyrimidinen verwendet, einer neuartigen Klasse von KDR-Kinase-Inhibitoren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit, Wärme und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49844-90-8
Summenformel C5H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00006083
InChI-Schlüssel DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylsulfanylpyrimidin
SMILES CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Schmelzpunkt ∼-2°C
Dichte 1.38
Siedepunkt 118°C to 120°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6 00
Menge 250 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 118042
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 160.63
Reinheit (%) 98%