Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487057 250 mg 250 Milligramm
15477057 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15487057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34133.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-2-(trifluoromethoxy)anilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser 0.25 g/l @25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175205-77-3
Summenformel C7H5ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 211.568
MDL-Nummer MFCD00153102
InChI-Schlüssel UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Physikalische Form Kristallpulver
UN-Nummer UN2811
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Siedepunkt 82°C (15 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.25g/L @25°C.
Formelmasse 211.57
Reinheit (%) 97%