Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10622073 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10521322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10367444 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622073 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03561DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-77-3
Summenformel C7H5ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 211.568
MDL-Nummer MFCD00153102
InChI-Schlüssel UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Formelmasse 211.57
Reinheit (%) 97%