Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482010
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11482010 1 g 1 Gramm
11492010 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11482010 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H28351.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 313545-41-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 313545-41-4
Summenformel C7H5BClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD04973086
InChI-Schlüssel YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
IUPAC-Name [4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 97%